missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Rex-1/ZFP42 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18171481
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18171481 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18171481 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB3598

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Rex-1/ZFP42 Monoclonal specifically detects Rex-1/ZFP42 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Rex-1/ZFP42
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 373722
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen NP_777560
Alias de gen FLJ20086, KIAA1584, MGC21637, MGC61687, Rex1, SUHW4, Suppressor of hairy wing homolog 4, ZFP42, zinc finger protein 280D, Zinc finger protein 634, ZNF634suppressor of hairy wing homolog 4 (Drosophila)
Símbolos de los genes ZFP42
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Rex-1 Ser2-Lys150 Accession # NP_777560
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 132625
Especificidad de la prueba Detects human Rex-1 in direct ELISAs and Western blots. Does not cross-react with recombinant human YY1.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.