Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para resistina humana
Código de producto. 16861566 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Especies diana:
Humano
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16861566 Humano 96 tests
1 options
Código de producto. 16861566
Marca: Proteintech™ KE0015996T
KE00159 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit ELISA de resistina se utilizará para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de la resistencia endógena.
  • El ensayo reconoce la resistina humana. Un anticuerpo específico para la resistina se ha precortado en los micropocillos. La proteína resistina en las muestras se captura mediante el anticuerpo revestido después de la incubación.
  • Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo específico para la resistina para detectar la proteína de resistina capturada. Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB).
  • La solución que contiene ácido sulfúrico se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
  • Se postuló que la resistina, una hormona rica en cisteína secretada principalmente por células de grasa de roedores, estaba implicada en la obesidad, la resistencia a la insulina y la diabetes.
  • La resistina también es secretada por macrófagos en humanos, promoviendo la inflamación (PMID: 20148674).
  • La resistina modula la síntesis y secreción de citoquinas proinflamatorias clave como TNF-α, IL-6 e IL12 en macrófagos a través de una vía dependiente de factor nuclear-kB (NF-kB).
  • Dada la conexión entre la inflamación y el cáncer, la resistina se consideró pronto por su papel en el cáncer.
  • Hubo observaciones que apoyaban su posible uso como marcador diagnóstico, cuyos niveles de expresión también parecían diferir en pacientes con diferentes etapas clínicas (PMID: 30317640).
  • La resistina también se ha vinculado a otras patologías como la aterosclerosis (PMID: 15710760).
Especificaciones
Número de acceso BC069302
Intervalo del ensayo De 31,25 a 2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 15,2 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Humano
ID de gen (Entrez) 56729
Especie del huésped Humano
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt Q9HD89
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Human Resistin ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine