missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Rat MafB Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18755118
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18755118 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18755118 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB3810SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MafB Monoclonal specifically detects MafB in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MafB
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 372239
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 ug/mL, Simple Western 5 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9Y5Q3
Alias de gen Kreisler (mouse) maf-related leucine zipper homolog, Kreisler maf-related leucine zipper homolog, KRML, KRMLMAFB/Kreisler basic region/leucine zipper transcription factor, Maf-B, MGC43127, transcription factor MafB, V-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog B, v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog B (avian)
Símbolos de los genes MAFB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human MafB Met1-Leu323 Accession # Q9Y5Q3
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9935
Especificidad de la prueba Detects human and rat MafB at in Western blots. No cross-reactivity with recombinant human (rh) MafF, rhMafG, or rhMafK is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.