Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para BDNF humano/de rata
Código de producto. 16861506 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Especies diana:
Humano, rata
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana Tamaño de la unidad
16861506 Humano, rata 96 tests
1 options
Código de producto. 16861506 Proveedor Proteintech™ N.º de proveedor KE0009696T
 Artículo restringido
En stock
KE00096 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA para BDNF se utilizará para detectar y cuantificar los niveles de proteínas del BDNF endógeno.
  • El ensayo reconoce el BDNF humano. Un anticuerpo específico para BDNF se ha revestido previamente en los micropocillos. La proteína BDNF en las muestras es capturada por el anticuerpo revestido después de la incubación.
  • Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de específico biotinilado para la BDNF humana para detectar la proteína BDNF humana capturada.
  • Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB). La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
  • El factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), como miembro de la familia de la neurotrofina de los factores de crecimiento, se expresa ampliamente en el sistema nervioso central.
  • El BDNF participa en la morfogénesis cerebral, la plasticidad sináptica y el aprendizaje, la salud mental, las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central (SNC) y el metabolismo energético.
  • El BDNF se ha identificado recientemente como uno de los cuatro principales objetivos farmacéuticos en enfermedades neuropsiquiátricas, incluida la depresión y el trastorno bipolar.
  • Además, el BDNF se considera cada vez más como un agente terapéutico potencial para trastornos del desarrollo neurológico como el síndrome de Rett.
Especificaciones
Número de acceso NP_001137277
Intervalo del ensayo De 12,5 a 800 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 0,1 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Humano, rata
ID de gen (Entrez) 627
Especie del huésped Humano/rata
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt P23560/P23363
Mostrar más Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 96TEST Human/Rat BDNF ELISA Kit
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine