missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human RANK/TNFRSF11A Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18069411
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18069411 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18069411 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF683

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

RANK/TNFRSF11A Polyclonal specifically detects RANK/TNFRSF11A in Human samples. It is validated for Western Blot, Agonist Activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RANK/TNFRSF11A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Agonist Activity 4-8 ug/mL
N.º de referencia del gen Q9Y6Q6
Alias de gen CD265, CD265 antigen, FEO, loss of heterozygosity, 18, chromosomal region 1, ODFR, ODFROSTS, OFE, OPTB7, Osteoclast differentiation factor receptor, PDB2, RANKLOH18CR1, Receptor activator of NF-KB, receptor activator of nuclear factor-kappa B, TNFRSF11A, TRANCE R, TRANCER, tumor necrosis factor receptor superfamily member 11A, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 11a, activator of NFKB, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 11a, NFKB activator
Símbolos de los genes TNFRSF11A
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human RANK Gln29-Gly213 Accession # Q9Y6Q6
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Agonist Activity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8792
Especificidad de la prueba Detects human RANK in direct ELISAs and Western blots. In these formats, approximately 30% cross-reactivity with recombinant mouse RANK is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.