Learn More
R&D Systems™ Human RAMP1 (NP_005846) VersaClone cDNA
Código de producto. 18769667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18769667 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18769667 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
R&D Systems™ Human RAMP1 (NP_005846) VersaClone cDNA is a member of the RAMP family of single-transmembrane-domain proteins.
The Human RAMP1 (NP_005846) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for RAMP1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The RAMP1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica hRAMP1
Número de acceso NP_005846
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Tipo de inserto 460bp
pH 8.5
ID de gen (Entrez) 10267
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg