Learn More
Abcam Línea celular HeLa knockout de RALBP1 humana
Código de producto. 32155264 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32155264 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
1 options
Código de producto. 32155264 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2654042x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Línea celular RALBP1 KO disponible para pedido. KO validado por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, homocigota: deleción de 1 bp en el exón 2. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccionar 2 células 1000000 Células/vial. Para pedir solo knockou...
Línea celular RALBP1 KO disponible para pedido. KO validado por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, homocigota: deleción de 1 pb en el éxón 2. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccione 2 x 1000000 células/vial. Para pedir solo células knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas