Descripción
Línea celular RAF1 KO disponible para pedir. KO validado por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Para pedir celdas de control tipo knockout y salvaje: selecciona 2 células de 1000000 celdas/vial. Para pedir solo celdas knockout: selecciona 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |