Learn More
R&D Systems™ Human R-Spondin 3 (NP_116173.2) VersaClone cDNA
Código de producto. 18703287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18703287 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18703287 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.14€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 37.39€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica R-Spondin 3
Número de acceso NP_116173.2
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 832 bp
ID de gen (Entrez) 84870
Alias de gen Cristin 1, CRISTIN1, FLJ14440, hPWTSR, hRspo3, Protein with TSP type-1 repeat, PWTSR, Roof plate-specific spondin-3, RSPO3, RSpondin 3, R-spondin 3 homolog (Xenopus laevis), R-spondin-3, Thrombospondin type-1 domain-containing protein 2, thrombospondin, type I, domain containing 2, THSD2
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg