Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de PYY humano
Código de producto. 17115169
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17115169 5 x 96 pruebas cada uno
17104693 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17115169 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH387RBX5
ELISA
Human PYY quantitates human PYY in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PYY.
La tirosina-tirosina amida peptídica (3-36), o PYY (3-36), es un metabolito principal de la hormona intestinal PYY y se produce por la acción de la dipeptidil peptidasa IV en el PYY en el borde del cepillo intestinal y en la circulación. PYY (3-36) es un potente inhibidor de la ingesta de alimentos en ratas y humanos, actuando selectivamente en el receptor Y2 para inhibir las neuronas NPY orexigénicas en el núcleo arcuato, desinhibiendo así las neuronas POMC anorexigénicas. El efecto anorexígeno de la PYY (3-36) es aditivo al de la hormona intestinal secretada conjuntamente GLP-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso GHYY; tirosina peptídica; tirosina peptídica (YY); péptido YY; péptido YY (YY); Péptido YY(3-36); péptido YY3-36; péptido YY3-37; péptido YY; prepro-PYY; Pyy; PYY II; PYY1; PYY-1; PYY-2; PYYI; PYY-I; PYYII; PYY-II; RATGHYY; AA
Intervalo del ensayo De 0,15 a 10 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,15 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P10082
Símbolo de gen Pyy
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo PYY
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min