missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human PVRIG Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18793517
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18793517 25 μg 25 microgramos
18191381 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18793517 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB93651SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

PVRIG Monoclonal specifically detects PVRIG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PVRIG
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2334A
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 μg/106 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q6DK17
Alias de gen C7orf15, C7orf15MGC138295, CD112R, MGC104322, MGC138297, MGC2463, poliovirus receptor related immunoglobulin domain containing, Poliovirus receptor-related immunoglobulin domain-containing protein, transmembrane protein PVRIG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human PVRIG protein, Thr 41 & Glu43-Leu172, Accession No. Q6DK17
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79037.0
Especificidad de la prueba Detects human PVRIG in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.