Descripción
La línea celular PTPN11 KO disponible para pedido. KO validada por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, inserción a 1 bp en el exón 1 y deleción a 2 pb en el exón 1. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccione 2 células 1000000 células/vial. Para pedir solo células knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 x 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |