missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human PTP beta/zeta/PTPRZ Antibody, R&D Systems™

Descripción
PTP beta/zeta/PTPRZ Monoclonal specifically detects PTP beta/zeta/PTPRZ in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PTP beta/zeta/PTPRZ |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 279244 |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N.º de referencia del gen | P23471 |
| Alias de gen | 3F8 CSPG, HPTPZ, phosphacan, protein tyrosine phosphatase, receptor-type, Z polypeptide 1, PTP18, PTPRZ, PTPRZ1, PTPZ, receptor-type, zeta polypeptide 1, RPTPB, RPTPbeta |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?