Learn More
Abcam Línea celular HeLa knockout PTGR1 humana
Código de producto. 32152637 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32152637 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
1 options
Código de producto. 32152637 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2651692x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
La línea celular PTGR1 KO disponible para pedir. KO validada por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, deleción de 2 pb en el exón 2 e inserción del casete de selección en el exón 2. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 x 10000...
La línea celular PTGR1 KO disponible para pedido. KO validada por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, deleción de 2 pb en el exón 2 e inserción del casete de selección en el exón 2. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccionar 2 células 1000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccionar 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas