Learn More
R&D Systems™ Human PSG3 (NP_066296) VersaClone cDNA
Código de producto. 18754588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18754588 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18754588 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2277
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
R&D Systems™ Human PSG3 (NP_066296) VersaClone cDNA is a pregnancy-specific glycoprotein and part of the carcinoembryonic antigen (CEA) family.
The Human PSG3 (NP_066296) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for PSG3, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The PSG3 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica hPSG3
Número de acceso NP_066296
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Tipo de inserto 1300bp
pH 8.5
ID de gen (Entrez) 5671
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg