missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Protocadherin-15 Antibody, R&D Systems™
Descripción
Protocadherin-15 Polyclonal specifically detects Protocadherin-15 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Protocadherin-15 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 2 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL |
| N.º de referencia del gen | Q96QU1 |
| Alias de gen | autosomal recessive 23, cadherin-related family member 15, CDHR15, DFNB23, DKFZp667A1711, PCDH15, protocadherin-15, Protocadherin15, protocadherin-related 15, USH1F |
| Símbolos de los genes | PCDH15 |
| Especie del huésped | Sheep |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?