missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Protocadherin-1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18774459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18774459 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18774459 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB5899SP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Protocadherin-1 Monoclonal specifically detects Protocadherin-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Protocadherin-1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 648127
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q08174
Alias de gen cadherin-like 1, Cadherin-like protein 1, FLJ53887, MGC45991, PC42, PC42PCDH42, PCDH1, PCDH42, protocadherin 1, protocadherin 1 (cadherin-like 1), protocadherin 42, protocadherin-1, Protocadherin1, protocadherin-42
Símbolos de los genes PCDH1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Protocadherin-1 Thr58-Asn162 Accession # Q08174
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5097
Especificidad de la prueba Detects human Protocadherin-1 in direct ELISAs.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.