Learn More
R&D Systems™ Human Proprotein Convertase 4 (NP_060043.2) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | Proprotein convertase PC4 |
| Número de acceso | NP_060043.2 |
| ID de gen (Entrez) | 54760 |
| Alias de gen | DKFZp434B217, EC 3.4.21, EC 3.4.21.75, EC 3.4.21.93, MGC34749, PC4, PC4EC 3.4.21.-, Proprotein convertase 4, proprotein convertase subtilisin/kexin type 4, SPC5 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |