Learn More
R&D Systems™ Human Proprotein Convertase 2 (NP_002585.2) VersaClone cDNA
Código de producto. 18713597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18713597 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18713597 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    806.27€
    719.25€ / 10 microgramos
    Ahorro 87.02€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
génica Proprotein Convertase 2/PCSK2
Número de acceso NP_002585.2
ID de gen (Entrez) 5126
Alias de gen EC 3.4.21, EC 3.4.21.94, KEX2-like endoprotease 2, NEC 2, NEC2, NEC2SPC2, neuroendocrine convertase 2, PC2, PC2NEC-2, PCSK2, Prohormone convertase 2, Proprotein convertase 2, proprotein convertase subtilisin/kexin type 2, SPC2
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg