Learn More
Invitrogen™ Human Prethrombin-1 Native Protein
Código de producto. 11594121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11594121 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 11594121 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP43091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    912.00€
    857.28€ / 1 miligramos
    Ahorro 54.72€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Native Protein
RP-43091 contains native human Prethrombin-1 protein. RP-43091 may be used as a positive control in many immunological assays. The product is of human blood/plasma origin. Although the starting material was tested prior to initiation of the manufacturing process, and was found negative or nonreactive for anti-HIV-1/2, HIV-1 antigen(s), HBsAg, STS, anti-HCV, anti-HBcore and anti-HTLV I & II, extreme caution should be used when handling this material as there is a margin of error in all tests. This product is to be used for IN VITRO research purposes only, and is not intended for clinical or diagnostic use!.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P00734
Concentración 7.5 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Neutralization
Formulación 50% water with 50% glycerol and no preservative
ID de gen (Entrez) 2147
Peso molecular 49.9 kDa
Nombre Human Prethrombin-1
Método de purificación SDS-PAGE
Cantidad 1 mg
Fuente Human
Requisitos de almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Estado normativo RUO
Alias de gen Activation peptide fragment 1; Activation peptide fragment 2; Coagulation factor II; coagulation factor II (thrombin); coagulation factor II, thrombin; F2; prepro-coagulation factor II; prothrombin; prothrombin B-chain; PT; RPRGL2; serine protease; THPH1; Thrombin heavy chain; Thrombin light chain
Nombre común Prethrombin 1
Símbolo de gen F2
Tipo de producto Protein
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Subtipo de proteína Native