Learn More
Human PPP1R13L (iASPP) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Código de producto. 32142831 Tienda Abcam Productos
Código de producto. 32142831 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2585981Kit
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Human PPP1R13L (iASPP) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: PPP1R13L (iASPP) knockout HeLa