Learn More
R&D Systems™ Human PPAR alpha/NR1C1 (NP_005027) VersaClone cDNA
Código de producto. 18710589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18710589 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18710589 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2057
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.41€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 40.06€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
R&D Systems™ Human PPAR alpha/NR1C1 (NP_005027) VersaClone cDNA is a member of the Nuclear Receptor superfamily.
The Human PPAR alpha/NR1C1 (NP_005027) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for PPAR alpha/NR1C1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The PPAR alpha/NR1C1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica hPPARA
Número de acceso NP_005027
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Tipo de inserto 1420bp
pH 8.5
ID de gen (Entrez) 5465
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg