Learn More
Abcam Línea celular HEK-293T knockout en humanos POP5
Código de producto. 32139647 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32139647 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
1 options
Código de producto. 32139647 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2668492x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Línea celular POP5 KO disponible para ordenar. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, inserción a 1 pbp en el exón 1 y deleción a 7 pb. en el exón 1 e inserción del casete de selección en el éxón 1. Para ordenar tanto células de control knockout como salvajes: selec...
Línea celular POP5 KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, inserción de 1 pb en el exón 1 y deleción de 7 pb. en el exón 1 e inserción del casete de selección en el éxón 1. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de 1000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 10000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Spezifikation
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas
Estado normativo RUO
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.