Descripción
Kit de Podoplanina ELISA Humana - Intracelular
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q86YL7 |
| Intervalo del ensayo | 25 a 1600 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 7 pg/mL |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Analitos detectables | PDPN (Podoplanina) |
| ensayo | Kit de Podoplanina ELISA Humana - Intracelular |
| Formato del kit de inmunoensayo | Kit de bocadillos ELISA |
| Tipo de producto | Sándwich ELISA |
| Tipo de muestra | Lisados celulares |
| Suficiente para | 10 × 96 pruebas |
| Mostrar más |