Learn More
R&D Systems™ Human Podocin/NPHS2 (NP_055440.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | Podocin/NPHS2 |
| Número de acceso | NP_055440.1 |
| Concentración | 10 μg (at 0.2 μg/μL) |
| Formulación | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo de inserto | 1165 bp |
| ID de gen (Entrez) | 7827 |
| Alias de gen | Nephrosis 2, nephrosis 2, idiopathic, steroid-resistant (podocin), NPHS2, PDCN, PDCNSRN1podocin, SRN1 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |