Learn More
R&D Systems™ Human PLUNC (NP_057667.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18740787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18740787 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18740787 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3369
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica PLUNC
Número de acceso NP_057667.1
Concentración 10 μg (at 0.2 μg/μL)
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 784 bp
ID de gen (Entrez) 51297
Alias de gen bA49G10.5, BPIFA1, ligand-binding protein RYA3, LPLUNC3, Lung-specific protein X, LUNX, LUNXNASG, Nasopharyngeal carcinoma-related protein, Palate lung and nasal epithelium clone protein, palate, lung and nasal epithelium associated, palate, lung and nasal epithelium carcinoma associated, protein Plunc, Secretory protein in upper respiratory tracts, SPLUNC1, SPLUNC1SPURT, tracheal epithelium enriched protein, Tracheal epithelium-enriched protein, Von Ebner protein Hl
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg