Descripción
La línea celular PLSCR1 KO disponible para pedir. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, eliminación de 1 bp en el exón 4 y inserción de 1 pb en el exón 4. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de 1000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 x 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |