Learn More
R&D Systems™ Human PLA2G3 (NP_056530.2) VersaClone cDNA
Código de producto. 18720887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18720887 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18720887 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3422
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica PLA2G3
Número de acceso NP_056530.2
Concentración 10 μg (at 0.2 μg/μL)
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1543 bp
ID de gen (Entrez) 50487
Alias de gen EC 3.1.1.4, GIII SPLA2, GIII-SPLA2, group 3 secretory phospholipase A2, group III secreted phospholipase A2, Group III secretory phospholipase A2, Phosphatidylcholine 2-acylhydrolase 3, phosphatidylcholine 2-acylhydrolase GIII, phospholipase A2, group III, sPLA2-III, SPLA2III
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg