Descripción
Línea celular PKN1 KO disponible para pedido. KO validado por Western blot. Control tipo salvaje disponible gratuitamente. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, inserción de 1 pb en el exón 2 e inserción del casete de selección en el éxón 2. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 x 10000000 celdas/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 x 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |