missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human PKC epsilon Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18790559
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18790559 25 μg 25 microgramos
18724628 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18790559

Marca: R&D Systems MAB51341SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PKC epsilon Monoclonal specifically detects PKC epsilon in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PKC epsilon
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 666843
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q02156
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.13, MGC125656, nPKC-epsilon, PKCE, PKCEMGC125657, PRKCE, protein kinase C epsilon type, protein kinase C, epsilon
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human PKC epsilon Gln580-Pro737 Accession # Q02156
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5581
Especificidad de la prueba Detects human PKC epsilon in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

RUO

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.