missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Phospho-Vav-1 (Y160) Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18153401
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18153401 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18153401 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB37861

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Vav-1 Monoclonal specifically detects Vav-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Vav-1 (p Tyr160)
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 751411
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Simple Western 1 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Alias de gen oncogene vav, proto-oncogene vav, vav 1 guanine nucleotide exchange factor, vav proto-oncogene, Vav1, vav-T, VAVvav 1 oncogene
Símbolos de los genes VAV1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Phosphopeptide containing the human Vav-1 Y160 site
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7409
Especificidad de la prueba Detects human VAV-1 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.