missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Phospho-Histone H2AX (S139) Antibody, R&D Systems™

Descripción
Histone H2AX Monoclonal specifically detects Histone H2AX in Human samples. It is validated for Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Histone H2AX |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2207D |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.25 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| N.º de referencia del gen | P16104 |
| Alias de gen | H2A.X, H2A/X, H2AFX |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?