missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Phospho-CROCC (S1476) Antibody, R&D Systems™

Descripción
CROCC Monoclonal antibody specifically detects CROCC in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CROCC |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2734A |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 μg/mL, Immunocytochemistry 3-15 μg/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| N.º de referencia del gen | Q5TZA2 |
| Alias de gen | CROCC ciliary rootlet coiled-coil, rootletin, CROCC1, KIAA0445, ROLT, TAX1BP2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?