Learn More
Abcam PHIP humano eliminando la línea celular HeLa
Código de producto. 32157552 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32157552 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
1 options
Código de producto. 32157552 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2654032x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Línea celular PHIP KO disponible para ordenar. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, eliminación de 1 pb en el éxón 1 e inserción de 1 pb en el exón 1. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 células 1000000 Células/vial. Para pedir solo la eliminación de la base...
Línea celular PHIP KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, deleción de 1 bp en el exón 1 e inserción de 1 bp en el exón 1. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de 1000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas