missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Peroxiredoxin 6 Antibody, R&D Systems™

Descripción
Peroxiredoxin 6 Monoclonal specifically detects Peroxiredoxin 6 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Peroxiredoxin 6 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoassay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 477068R |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.5 ug/mL, Knockout Validated |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| N.º de referencia del gen | P30041 |
| Alias de gen | 1-Cys, 24 kDa protein, Acidic calcium-independent phospholipase A2, aiPLA2, aiPLA21-Cys PRX, Antioxidant protein 2, AOP2, AOP2Non-selenium glutathione peroxidase, EC 1.11.1.15, EC 1.11.1.7, EC 3.1.1.-, KIAA0106Red blood cells page spot 12, Liver 2D page spot 40, MGC46173, NSGPx, NSGPx1-Cys peroxiredoxin, p29, peroxiredoxin 6, peroxiredoxin-6, PRDX6, PRX |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?