Learn More
R&D Systems™ Human PELI1/Pellino-1 (NP_065702.2) VersaClone cDNA
Código de producto. 18703457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18703457 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18703457 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3649
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00€
    270.90€ / 10 microgramos
    Ahorro 16.10€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Especificaciones
génica Pellino 1
ID de gen (Entrez) 57162
Alias de gen DKFZp686C18116, MGC50990, pellino (Drosophila) homolog 1, pellino homolog 1 (Drosophila), pellino-1, Pellino-related intracellular-signaling molecule, PRISM, protein pellino homolog 1
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Cantidad 10 μg