Learn More
R&D Systems™ Human PDK-1 (NP_002604) VersaClone cDNA
Código de producto. 18783499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18783499 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18783499 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Especificaciones
génica PDK-1
Número de acceso NP_002604
ID de gen (Entrez) 5170
Alias de gen 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1, 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 2 pseudogene, PDK1, PDPK1, PDPK2, PDPK2P, PKB kinase, PkB kinase like gene 1
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg