Learn More
R&D Systems™ Human PDGFRL (NP_006198) VersaClone cDNA
Código de producto. 18706808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18706808 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18706808 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1723
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Platelet-derived Growth Factor Receptor-like
The Human PDGFRL (NP_006198) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for PDGFRL, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The PDGFRL insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica hPDGFRL
Número de acceso NP_006198
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1141bp
ID de gen (Entrez) 5157 (Human), 68797 (Mouse), 290771 (Rat)
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg
For Research use only. Not for use in humans