Descripción
Línea celular PDGFRA KO disponible para pedido. KO validado por inmunocitoquímica, Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, homocigotos: deleción de 67 pb en el éxón 3. Para pedir tanto células knockout como salvajes de control: seleccione 2 x 10000000 células/vial. Para pedir solo células knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |