missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human PD-L1/B7-H1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18757937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18757937 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18757937 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF156SP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 9 publications

PD-L1 Polyclonal specifically detects PD-L1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PD-L1/B7-H1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Blockade of Receptor-ligand Interaction
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL, Simple Western 50 ug/mL, ELISA, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9NZQ7
Alias de gen Avelumab, B7-H, B7H1, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1L1, PDCD1LG1, PDCD1LG1MGC142296, PDL1, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1
Símbolos de los genes CD274
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human PD-L1/B7-H1 Phe19-Thr239 Accession # Q9NZQ7
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29126
Especificidad de la prueba Detects human PD-L1/B7-H1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 15% cross-reactivity with recombinant mouse PD-L1/B7-H1 is observed and less than 1% cross-reactivity with recombinant human PD-L2 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.