Learn More
Abcam Línea celular A549 knockout PARP12 humana
Código de producto. 32143636 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32143636 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
1 options
Código de producto. 32143636 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2672202x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Línea celular KO PARP12 disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, homocigota: inserción de 1 pb en el éxón 3. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 células 1000000 Células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione...
Línea celular KO PARP12 disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación obtenida usando CRISPR/Cas9, homocigota: inserción de 1 pb en el exón 3. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccione 2 células 1000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas