Learn More
Human PARP10 (ARTD10) knockout A549 cell lysate, 1 Kit
Código de producto. 32157402 Tienda Abcam Productos
Código de producto. 32157402 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2585641Kit
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Human PARP10 (ARTD10) knockout A549 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: PARP10 (ARTD10) knockout A549