Learn More
Human PANK4 (Pantothenate kinase 4) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Código de producto. 32154066 Tienda Abcam Productos
Código de producto. 32154066 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2585611Kit
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Human PANK4 (Pantothenate kinase 4) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: PANK4 (Pantothenate kinase 4) knockout HEK-293T