Learn More
Abcam Línea celular A549 knockout de PALB2 humana
Código de producto. 32157318 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1.000.000 de celdas
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32157318 1.000.000 de celdas cada uno
32156218 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 32157318 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2867981000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Línea celular PALB2 KO disponible para pedido. KO validado por Next Generation Sequencing. Control tipo salvaje gratuito disponible. Para pedir celdas de control knockout y wild-type: selecciona 2 celdas de 1000000 Células/vial. Para pedir solo celdas knockout: selecciona 1000000 Células/vial.
Línea celular PALB2 KO disponible para pedir. KO validado por Next Generation Sequencing. Control wild tipo gratuito disponible. Para pedir tanto celdas knockout como salvajes: selecciona 2 células 1000000 celdas/vial. Para pedir solo celdas knockout: selecciona 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 1.000.000 de celdas