Learn More
R&D Systems™ Human OX40 Ligand/TNFSF4 (NP_003317) VersaClone cDNA
Código de producto. 18726518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18726518 10 μg 10 microgramos
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Código de producto. 18726518 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1378
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. It is inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.
The Human OX40 Ligand/TNFSF4 (NP_003317) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for OX40 Ligand/TNFSF4, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The OX40 Ligand/TNFSF4 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica OX40 Ligand/TNFSF4
Número de acceso NP_003317
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.51
Tipo de inserto 565bp
ID de gen (Entrez) 7292
Alias de gen CD134 ligand, CD134L, CD252, CD252 antigen, Glycoprotein Gp34, gp34, O x 40 antigen ligand, O x 40 ligand, O x 40 L, OX-40 L, O x 4 OL, TAX transcriptionally-activated glycoprotein 1, tax-transcriptionally activated glycoprotein 1 (34 kD), tax-transcriptionally activated glycoprotein 1, 34 kD, TNFSF4, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 4, tumor necrosis factor ligand superfamily member 4, TXGP1
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg
For Reasearch Use Only. Not for use in Humans.