Learn More
Abcam Línea celular A549 knockout por OTOP3 humana
Código de producto. 32157583 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32157583 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
1 options
Código de producto. 32157583 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2669292x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Línea celular OTOP3 KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, homocigotos: deleción de 2 pb en el exón 2. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccione 2 x 1000000 celdas/vial. Para pedir solo células knockout: seleccione '...
Línea celular OTOP3 KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, homocigota: deleción de 2 pb en el exón 2. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de 1000000 células/vial. Para pedir solo células knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Spécification
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas
Estado normativo RUO
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.