Learn More
R&D Systems™ Human OR4M1 (NP_001005500.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18723567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18723567 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18723567 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Especificaciones
génica OR4M1
Número de acceso NP_001005500.1
ID de gen (Entrez) 441670
Alias de gen olfactory receptor 4M1, Olfactory receptor OR14-7, olfactory receptor, family 4, subfamily M, member 1, OR14-7
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg