Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para olfactomedina-2/noelina-2 humana
Código de producto. 17135129
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17135129 5 x 96 pruebas cada uno
17844130 10 × 96 pruebas paquete de 10
17124653 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17135129 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH352RBX5
La olfactomedina-2/noelina-2 humana cuantifica la olfactomedina-2/noelina-2 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La olfactomedina-2/noelina-2 humana cuantifica la olfactomedina-2/noelina-2 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la olfactomedina-2/noelina-2 humana natural y recombinante.
Participa en la diferenciación del músculo liso inducida por el factor de crecimiento transformante beta (TGF-beta). El TGF-beta induce la expresión y translocación nuclear de OLFM2, donde se une a SRF, provocando su disociación del represor transcripcional HEY2/HERP1 y facilitando la unión de SRF a los genes objetivo. Desempeña un papel en la organización compleja del AMPAR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso A030009A06Rik; proteína localizada en el ER relacionada con la olfactomedina neuronal 2; NOE2; noelina 2; NOELIN2; Noelina-2; NOELIN2_V1; olfactomedina 2; olfactomedina-2; OlfC; Olfm2
Intervalo del ensayo De 0,45 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,45 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) O95897
Símbolo de gen OLFM2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo OLFM2
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min