missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human OBCAM/OPCML Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18031542
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18031542 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18031542 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF2777

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

OBCAM/OPCML Polyclonal specifically detects OBCAM/OPCML in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OBCAM/OPCML
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL, CyTOF-ready
N.º de referencia del gen Q14982
Alias de gen IgLON family member 1, IGLON1opioid-binding protein/cell adhesion molecule-like, OBCAMopiate binding-cell adhesion molecule, OPCM, OPCML, opioid binding protein/cell adhesion molecule-like, opioid binding protein/cell adhesion molecule-like preprotein, Opioid-binding cell adhesion molecule, opioid-binding protein/cell adhesion molecule
Símbolos de los genes OPCML
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human OBCAM/OPCML Gly28-Asn322 Accession # Q14982
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4978
Especificidad de la prueba Detects human OBCAM/OPCML in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 5% cross-reactivity with recombinant human (rh) KILON is observed and less than 1% cross-reactivity with rhLAMP is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.