Learn More
Gibco™ Células transportadoras de SLC OATP1B3 (G) humanas
Código de producto. 17116632 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
De 8 a 10 M de células
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17116632 De 8 a 10 M de células cada uno
1 options
Código de producto. 17116632 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor GM1106G
Enfoque en las terapias regenerativas
Usar código promocional 28027
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Células HEK293 que sobreexpresan transitoriamente la proteína de transporte del portador de solutos OATP1B3 (SLC)
  • Las células transportadoras SLC humanas OATP1B3 (G) TRANSiPORT son células HEK293 que sobreexpresan transitoriamente la proteína de transporte de portador de soluto (SLC) OATP1B3. Los portadores de soluto son una superfamilia de transportadores de membrana que pueden afectar a la farmacocinética y a la exposición a fármacos, ya que controlan el transporte de entrada y salida de solutos a las células. La proteína transportadora OATP1B3 SLC se encuentra en los hepatocitos sinusoidales.
  • Evalúe el potencial del metabolismo de fármacos mediado por el transportador
  • Formato fácil de usar
  • Obtenga resultados de alta calidad con una gran relación señal-ruido
  • Los ensayos basados en células se pueden realizar mediante compuestos marcados con radioisótopos, compuestos marcados con fluorescencia o compuestos sin marcar. La cantidad de sustrato transportado a las células puede medirse directamente utilizando un contador de centelleo líquido, un lector de placas de fluorescencia o LC-MS/MS, lo que permite la evaluación directa de la actividad del transportador de SLC.
  • Células HEK293 simuladas (n.º n.º GM1101G) que no sobreexpresen el transportador SLC están disponibles para su uso como control experimental negativo. Algunos compuestos pueden demostrar altos niveles de transporte debido a la presencia de transportadores endógenos o unión no específica.
  • El práctico formato del producto permite la generación de datos en 2 días desde la descongelación de las células hasta los resultados finales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en fase de vapor de nitrógeno líquido.
Línea de células 293 (HEK)
Culture Type Cultivo de células de mamíferos
Especie Humano
N.° de celdas 8-10 x 106
Tipo de producto Célula transportadora SLC
Cantidad De 8 a 10 M de células